Print…
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Guaiazulene
120200100 120200250
ACRO120200100EA 43.6 EUR
ACRO120200100 ACRO120200250
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Fórmula: C₁₅H₁₈
Ponto de ebulição: 153 °C (7Torr)
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003811
Número CAS: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581
Encomendar
Appearance Dark blue Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %