Print…
4-Methylmorpholine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
67870-1L 67870-250ML
SIAL67870-1LEA 266 EUR
SIAL67870-1L SIAL67870-250ML
4-Methylmorpholine, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorpholine
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 115 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006175
Número CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II