Print…
4-Methylmorpholine para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: NMM, N-Methylmorpholine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05894.9025 8.05894.0250
8.05894.9025EA 881 EUR
8.05894.9025 MERC8.05894.0250
4-Methylmorpholine para síntese
4-Methylmorpholine
Fórmula: C₅H₁₁NO
Peso Molecular: 101.15 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 0.922 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006175
Número CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 (8) II