4-Methylmorpholine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-02-4
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 14°(57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.920
Refractive Index: 1.4355
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point: -65°
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 102719
Merck Reference: 14,6277
UN No.: 2535
MDL No.: MFCD00006175
Fórmula:
C₅H₁₁NO Ponto de ebulição: 116…118 °C Ponto de Fusão: –65 °C Densidade: 0,920 Ponto de Inflamação: 14 °C (57 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006175 Número CAS: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3,II Merck Index: 14,6277 |