Morfolina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10355.22
A10355.0E
A10355.36
A10355.22EA
28
EUR
A10355.22
A10355.0E
A10355.36
Morfolina ≥99%
Morfolina
Purity: 99%
CAS No.: 110-91-8
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.007
Refractive Index: 1.4540
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -5°
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 102549
Merck Reference: 14,6277
UN No.: 2054
MDL No.: MFCD00005972
Fórmula:
C₄H₉NO Ponto de ebulição: 129 °C Ponto de Fusão: –5 °C Densidade: 1,007 Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005972 Número CAS: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8,I Merck Index: 14,6277 |