Print…
Morfolina 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
415160050 415165000 415160025
ACRO415160050EA 21.8 EUR
ACRO415160050 ACRO415165000 ACRO415160025
Morfolina 99+% ACS
Morfolina
Fórmula: C₄H₉NO
Ponto de ebulição: 128,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005972
Número CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Boiling point 126.0 to 130.0°C
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %