Print…
3-Pyrroline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,5-Dihydro-1H-pyrrole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
377112-1G 377112-250MG
SIAL377112-1GEA 160 EUR
SIAL377112-1G SIAL377112-250MG
3-Pyrroline, Sigma-Aldrich®
3-Pyrroline
Fórmula: C₄H₇N
Peso Molecular: 69.11 g/mol
Ponto de ebulição: 90…91 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 0.9097 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005213
Número CAS: 109-96-6
EINECS: 203-723-1
Merck Index: 12,08201