Print…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
MQ200
115754-10G 115754-25G 115754-5G
SIAL115754-10GEA 109 EUR
SIAL115754-10G SIAL115754-25G SIAL115754-5G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Fórmula: C₉H₁₉N
Peso Molecular: 141.26 g/mol
Ponto de ebulição: 152
Ponto de Fusão: 30…31 °C
Densidade: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 24
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005985
Número CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3