Print…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.18132.0025 8.18132.0100
8.18132.0025EA 57.1 EUR
8.18132.0025 8.18132.0100
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine zS, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Fórmula: C₉H₁₉N
Peso Molecular: 141.26 g/mol
Ponto de ebulição: 152
Ponto de Fusão: 30…31 °C
Densidade: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 24
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005985
Número CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 2734
ADR: 8 (3) II
Encomendar
Solubility 25.9 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 141.25 g/mol
Boiling Point 152 - 156 °C
Vapor Pressure 14 hPa (39 °C)
Flash Point 37 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C