2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A18712.06
A18712.14
A18712.22
A18712.06EA
43.7
EUR
A18712.06
A18712.14
A18712.22
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Purity: 98+%
CAS No.: 768-66-1
Molecular Formula: C9H19N
Formula Weight: 141.26
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Amine-like
Melting Point: -59°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 103296
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005985
Fórmula:
C₉H₁₉N Peso Molecular: 141.26 g/mol Ponto de ebulição: 152…154 °C Ponto de Fusão: –59 °C Densidade: 0.832 Ponto de Inflamação: 34 °C (93 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005985 Número CAS: 768-66-1 EINECS: 212-199-3 ADR: 3 III |