Print…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
151950100 151950250 151951000
ACRO151950100EA 69.7 EUR
ACRO151950100 ACRO151950250 ACRO151951000
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Fórmula: C₉H₁₉N
Peso Molecular: 141.26 g/mol
Ponto de ebulição: 152 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.83 g/cm³
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005985
Número CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %