Print…
4-Benzylpiperidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161931000 161930050
ACRO161931000EA 79 EUR
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Benzylpiperidine 98%
4-Benzylpiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₇N
Ponto de ebulição: 279 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6…7 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006006
Número CAS: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %