Print…
Cicloheximida
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
A0879.0001 A0879.0005 A0879.0025
A0879.0001EA 67.1 EUR
A0879.0001 A0879.0005 A0879.0025
Cicloheximida
Cicloheximida
Fórmula: C₁₅H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082346
Número CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM