Print…
Cicloheximida 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
357420010 357420050 357420250
ACRO357420010EA 87.7 EUR
ACRO357420010 ACRO357420050 ACRO357420250
Cicloheximida 95%
Cicloheximida
Fórmula: C₁₅H₂₃NO₄
Ponto de Fusão: 107…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082346
Número CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 118 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)