Print…
4-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M73206-100ML M73206-500ML M73206-5ML
SIALM73206-100MLEA 47.1 EUR
SIALM73206-100ML SIALM73206-500ML SIALM73206-5ML
4-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
4-Methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 124 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006005
Número CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3,II