4-Methylpiperidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L02709.AE
L02709.AP
L02709.AEEA
39
EUR
L02709.AE
L02709.AP
4-Methylpiperidine ≥98%
4-Methylpiperidine
Purity: 98+%
CAS No.: 626-58-4
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4458
Odour: Amine-like
pH: 13
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 1083
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006005
Fórmula:
C₆H₁₃N Ponto de ebulição: 123…124 °C Ponto de Fusão: 4…5 °C Densidade: 0,838 Ponto de Inflamação: 13 °C (55 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006005 Número CAS: 626-58-4 EINECS: 210-954-1 UN: 2733 ADR: 3,II |