Print…
4-Methylpiperidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 32.6 EUR
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Methylpiperidine 99%
4-Methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 122 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 4…5 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006005
Número CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %