Print…
3-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M73001-100G M73001-5G
SIALM73001-100GEA 95.2 EUR
SIALM73001-100G SIALM73001-5G
3-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
3-Methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 0,8635 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00005994
Número CAS: 626-56-2
EINECS: 210-953-6