Print…
2-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
478059-10G 478059-2G
SIAL478059-10GEA 774 EUR
SIAL478059-10G SIAL478059-2G
2-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrrolidine
Fórmula: C₅H₁₁N
Número MDL : MFCD00014491
Número CAS: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
UN: 2924
ADR: 3,II