Print…
2-Methylpyrrolidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
365390020 365390100
ACRO365390020EA 111 EUR
ACRO365390020 ACRO365390100
2-Methylpyrrolidine 98%
2-Methylpyrrolidine
Fórmula: C₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 98…100 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014491
Número CAS: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %