2-Methylpiperidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L02567.AE
L02567.AP
L02567.AEEA
46.6
EUR
L02567.AE
L02567.AP
2-Methylpiperidine ≥98%
2-Methylpiperidine
Purity: 98+%
CAS No.: 109-05-7
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
Melting Point: -4°
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 79804
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005982
Fórmula:
C₆H₁₃N Ponto de ebulição: 118…119 °C Ponto de Fusão: –4 °C Densidade: 0,842 Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005982 Número CAS: 109-05-7 EINECS: 203-642-1 ADR: 3,II |