Print…
1-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M79204-100ML M79204-500ML M79204-5ML
SIALM79204-100MLEA 62.1 EUR
SIALM79204-100ML SIALM79204-500ML SIALM79204-5ML
1-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrolidine
Fórmula: C₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 80 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003173
Número CAS: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3,II