Print…
1-Methylpyrrolidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127611000 127615000 127610025
ACRO127611000EA 36.5 EUR
ACRO127611000 ACRO127615000 ACRO127610025
1-Methylpyrrolidine 98%
1-Methylpyrrolidine
Fórmula: C₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 80…81 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,819 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003173
Número CAS: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %