Print…
1-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M72609-100ML M72609-500ML
SIALM72609-100MLEA 44.3 EUR
SIALM72609-100ML SIALM72609-500ML
1-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 106,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006491
Número CAS: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II