1-Methylpiperidine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03398.09
L03398.22
L03398.36
L03398.09EA
29.3
EUR
L03398.09
L03398.22
L03398.36
1-Methylpiperidine ≥99%
1-Methylpiperidine
Purity: 99%
CAS No.: 626-67-5
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4378
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: -50°
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1073
UN No.: 2399
MDL No.: MFCD00006491
Fórmula:
C₆H₁₃N Ponto de ebulição: 105…107 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 0,816 Ponto de Inflamação: 3 °C (37 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006491 Número CAS: 626-67-5 EINECS: 210-959-9 UN: 2399 ADR: 3,II |