Print…
1-Methylpiperidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127480100 127482500 127480010
ACRO127480100EA 23.4 EUR
ACRO127480100 ACRO127482500 ACRO127480010
1-Methylpiperidine 99%
1-Methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 105…108 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,82 g/cm³
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006491
Número CAS: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %