Print…
1-Etilpiperidina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
118885000 118880025 118880100
ACRO118885000EA 75 EUR
ACRO118885000 ACRO118880025 ACRO118880100
1-Etilpiperidina 99%
1-Etilpiperidina
Fórmula: C₇H₁₅N
Ponto de ebulição: 129…131 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,824 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006507
Número CAS: 766-09-6
EINECS: 212-161-6
UN: 2386
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %