4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
L06415.22
L06415.36
L06415.22EA
50.1
EUR
L06415.22
L06415.36
4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 106-52-5
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4790
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 103024
MDL No.: MFCD00006500
Fórmula:
C₆H₁₃NO Ponto de ebulição: 198…200 °C Ponto de Fusão: 26…30 °C Densidade: 0,98 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006500 Número CAS: 106-52-5 EINECS: 203-406-8 |