N-Metil-2-pirrolidona (NMP), Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
78769-10ML-F
78769-5ML-F
78769-10ML-FEA
110
EUR
78769-10ML-F
78769-5ML-F
N-Metil-2-pirrolidona (NMP), Supelco®
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Fórmula:
C₅H₉NO Peso Molecular: 99.13 g/mol Ponto de ebulição: 202 Ponto de Fusão: –24 °C Densidade: 1.033 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 91 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003193 Número CAS: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |