Print…
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
25675.294EA 35 EUR
25675.294 25675.465
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99%, TECHNICAL
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Fórmula: C₅H₉NO
Peso Molecular: 99.13 g/mol
Ponto de ebulição: 202
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003193
Número CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
ALCANCE: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test