Print…
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED® para biotecnologia, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
9261-13EA 421.82 EUR
9261-13 9261-09
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED® para biotecnologia, J.T.Baker®
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 202 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C (rec. aberto)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003193
Número CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (C₅H₉NO) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤20
Free Amines (as CH₃NH₂) ≤0.010 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.10 ppm
Residue after Ignition ≤10 ppm
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 325 nm ≤0.100
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm ≤0.5
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤285
Water (H₂O)(by coulometry) ≤200 ppm