Print…
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
390682500 390680010 390680025 390680100
ACRO390682500EA 51.5 EUR
ACRO390682500 ACRO390680010 ACRO390680025 ACRO390680100
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99+% ACS
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 202 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003193
Número CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Free amine ≤0.01 % (as CH3NH2)