Print…
N-Metil-2-pirrolidona (NMP), extra seco sobre peneira molecular 99.5%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
364381000 364380010 364380025 364385000
364381000.EA 35.9 EUR
364381000. 364380010. 364380025. 364385000.
N-Metil-2-pirrolidona (NMP), extra seco sobre peneira molecular 99.5%, AcroSeal®
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 202 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003193
Número CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤50 APHA