Print…
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99.5% para síntese de péptidos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
354900025 354900010 354900100
ACRO354900025EA 332 EUR
ACRO354900025 ACRO354900010 ACRO354900100
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99.5% para síntese de péptidos
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 202 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003193
Número CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %