1-Etil-2-pirrolidona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24548.14
B24548.22
B24548.36
B24548.14EA
49.6
EUR
B24548.14
B24548.22
B24548.36
1-Etil-2-pirrolidona ≥98%
1-Etil-2-pirrolidona
Purity: 98%
CAS No.: 2687-91-4
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 96-98°/20mm
MDL No.: MFCD00003199
Fórmula:
C₆H₁₁NO Ponto de ebulição: 96…98 °C (20 mmHg) Densidade: 0,992 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003199 Número CAS: 2687-91-4 EINECS: 220-250-6 |