Print…
1-Etil-2-pirrolidona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 42.7 EUR
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Etil-2-pirrolidona 98%
1-Etil-2-pirrolidona
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 212,5 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,998 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003199
Número CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %