Print…
Pirrolidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tetrahydropyrrole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
394238-100ML 394238-1L
SIAL394238-100MLEA 90.8 EUR
SIAL394238-100ML SIAL394238-1L
Pirrolidina, Sigma-Aldrich®
Pirrolidina
Fórmula: C₄H₉N
Ponto de ebulição: 87 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005249
Número CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199