Print…
Pirrolidina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tetrahydropyrrole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
8.07494.0005EA 24.9 EUR
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
Pirrolidina para síntese, Sigma-Aldrich®
Pirrolidina
Fórmula: C₄H₉N
Ponto de ebulição: 87 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005249
Número CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,08199
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -63 °C
Molar Mass 71.12 g/mol
Boiling Point 86 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4435 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 10.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 466 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid