Pirrolidina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tetrahydropyrrole
A14852.0F
A14852.AE
A14852.AP
A14852.0FEA
265
EUR
A14852.0F
A14852.AE
A14852.AP
Pirrolidina ≥99%
Pirrolidina
Purity: 99%
CAS No.: 123-75-1
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: 2°(35°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4431
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: -63°
Boiling Point: 86-88°
Solubility: Soluble in alcohol, ether, chloroform. Miscible with water
Beilstein Reference: 102395
Merck Reference: 14,8015
UN No.: 1922
MDL No.: MFCD00005249
Fórmula:
C₄H₉N Ponto de ebulição: 86…88 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0,856 Ponto de Inflamação: 2 °C (35 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005249 Número CAS: 123-75-1 EINECS: 204-648-7 UN: 1922 ADR: 3,II Merck Index: 14,8015 |