Print…
Pirrolidina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetrahydropyrrole
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 28.5 EUR
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pirrolidina 99+%
Pirrolidina
Fórmula: C₄H₉N
Ponto de ebulição: 86…88 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,866 g/cm³
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005249
Número CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA