Print…
Piperidina ≥99.5%, Grau de Biotecnologia, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
571261-200ML 571261-450ML
571261-200MLEA 140.11 EUR
571261-200ML 571261-450ML
Piperidina ≥99.5%, Grau de Biotecnologia, Burdick & Jackson™
Piperidina
Fórmula: C₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 107 °C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10,3 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005979
Número CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.451 - 1.455
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Absorbance at 370 nm Max. 0.050
Absorbance at 290 nm Max. 1.000
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Vapor Density 3 (vs air)