Print…
Piperidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
411027-100ML 411027-1L
SIAL411027-100MLEA 92.7 EUR
SIAL411027-100ML SIAL411027-1L
Piperidina, Sigma-Aldrich®
Piperidina
Fórmula: C₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 107,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005979
Número CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621