Print…
Perhydroazepine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H10401-100ML H10401-25ML H10401-500ML
SIALH10401-100MLEA 38 EUR
SIALH10401-100ML SIALH10401-25ML SIALH10401-500ML
Perhydroazepine, Sigma-Aldrich®
Perhydroazepine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 138 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006934
Número CAS: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II