Print…
Perhydroazepine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
120590050 120595000 120590250
ACRO120590050EA 17.8 EUR
ACRO120590050 ACRO120595000 ACRO120590250
Perhydroazepine 99%
Perhydroazepine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 138 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006934
Número CAS: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %