Print…
Succinimide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
348650050 348651000 348655000
ACRO348650050EA 29.7 EUR
ACRO348650050 ACRO348651000 ACRO348655000
Succinimide 98%
Succinimide
Fórmula: C₄H₅NO₂
Ponto de ebulição: 285…290 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 121…126 °C
Densidade: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005495
Número CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 12,09040
Encomendar
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %