Print…
2-Pirrolidona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
83300-1L 83300-250ML
SIAL83300-1LEA 109 EUR
SIAL83300-1L SIAL83300-250ML
2-Pirrolidona, Sigma-Aldrich®
2-Pirrolidona
Fórmula: C₄H₇NO
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005270
Número CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200