Print…
2-Pirrolidona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15332.36 A15332.A3
A15332.36EA 45.2 EUR
A15332.36 A15332.A3
2-Pirrolidona ≥99%
2-Pirrolidona
Purity: 99% CAS No.: 616-45-5 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 245° Merck Reference: 14,8016 MDL No.: MFCD00005270
Fórmula: C₄H₇NO
Ponto de ebulição: 245 °C
Ponto de Fusão: 23…25 °C
Densidade: 1,12
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005270
Número CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 14,8016