Print…
N-Bromosuccinimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B81255-100G B81255-1KG B81255-500G B81255-250G B81255-5G
SIALB81255-100GEA 60.6 EUR
SIALB81255-100G SIALB81255-1KG SIALB81255-500G SIALB81255-250G SIALB81255-5G
N-Bromosuccinimide, Sigma-Aldrich®
N-Bromosuccinimide
Fórmula: C₄H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 174…179 °C
Densidade: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005510
Número CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01423