N-Bromosuccinimide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 128-08-5
Molecular Formula: C4H4BrNO2
Formula Weight: 177.99
Odour: Pungent
Melting Point: 175-180° dec.
Beilstein Reference: 113916
Merck Reference: 14,1438
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005510
Allylic bromination reagent. Cleaves peptides at tryptophyl residues
Fórmula:
C₄H₄BrNO₂ Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 175…180 °C (decomposição) Densidade: 2,098 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005510 Número CAS: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,1438 |