Print…
9,10-Diphenylanthracene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D205001-1G-A D205001-5G-A
SIALD205001-1G-AEA 140 EUR
SIALD205001-1G-A SIALD205001-5G-A
9,10-Diphenylanthracene, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Fórmula: C₂₆H₁₈
Peso Molecular: 330.43 g/mol
Ponto de ebulição: 485
Ponto de Fusão: 245
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001253
Número CAS: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1